Learn More
Sulfate de cérium(IV) d’ammonium, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10538990 Tous les produits Fisher Chemical Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
missing translation for 'unitSize':
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité missing translation for 'unitSize'
10538990 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Code produit. 10538990 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' A/3760/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 130°C
CAS 10378-47-9
Couleur Orange
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Formule moléculaire CeH20N4O18S4
Numéro MDL 149417
Clé InChI VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
SMILES N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate de tétrahydrogène dihydraté de λ⁴-cerium(4+) tétraamine
Poids moléculaire (g/mol) 632.53
Poids de la formule 632.54g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.