Learn More
Chlorure d’ammonium, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314609
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
500g
Code produit. 11314609
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15000.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
Le chlorure d’ammonium est couramment utilisé comme solution tampon. Il est utilisé dans la fabrication de feux d’artifices, d’explosifs de sécurité et de fumigènes. Il est utilisé pour contrôler les niveaux de pH dans les produits chimiques, produire du carbonate de sodium, comme engrais, ainsi que dans les domaines de l’électronique et de la métallurgie. Est également utilisé comme flux de nettoyage, substance aromatique, expectorant dans un traitement contre la toux et agent acidifiant systémique. Il est souvent utilisé comme électrolyte dans les batteries au carbone-zinc. Il est employé dans les industries du cuir pour la teinture, le tannage, l’impression textile et le lustrage du coton.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’ammonium est couramment utilisé comme solution tampon. Il est utilisé dans la fabrication de feux d’artifices, d’explosifs de sécurité et de fumigènes. Il est utilisé pour contrôler les niveaux de pH dans les produits chimiques, produire du carbonate de sodium, comme engrais, ainsi que dans les domaines de l’électronique et de la métallurgie. Est également utilisé comme flux de nettoyage, substance aromatique, expectorant dans un traitement contre la toux et agent acidifiant systémique. Il est souvent utilisé comme électrolyte dans les batteries au carbone-zinc. Il est utilisé dans les industries du cuir pour la teinture, le tannage, l’impression textile et le lustrage du coton.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’ammoniac liquide et l’acétone. Insoluble dans l’éther diéthylique et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec le nitrate d’argent et les puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium chloride
Point de fusion 340°C (sublimation)
Quantité 500 g
Formule linéaire NH4Cl
Beilstein 4371014
Merck Index 14,509
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.,methanol,liquid ammonia and acetone. Insoluble in diethyl ether and ethyl acetate.
Nom IUPAC chlorure d’ammonium
Poids de la formule 53.49
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.642
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.53
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium chloride