Learn More
Chlorure d’ammonium, 98+ %
Description
Le chlorure d’ammonium est couramment utilisé comme solution tampon. Il est utilisé dans la fabrication de feux d’artifices, d’explosifs de sécurité et de fumigènes. Il est utilisé pour contrôler les niveaux de pH dans les produits chimiques, produire du carbonate de sodium, comme engrais, ainsi que dans les domaines de l’électronique et de la métallurgie. Est également utilisé comme flux de nettoyage, substance aromatique, expectorant dans un traitement contre la toux et agent acidifiant systémique. Il est souvent utilisé comme électrolyte dans les batteries au carbone-zinc. Il est employé dans les industries du cuir pour la teinture, le tannage, l’impression textile et le lustrage du coton.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Le chlorure d’ammonium est couramment utilisé comme solution tampon. Il est utilisé dans la fabrication de feux d’artifices, d’explosifs de sécurité et de fumigènes. Il est utilisé pour contrôler les niveaux de pH dans les produits chimiques, produire du carbonate de sodium, comme engrais, ainsi que dans les domaines de l’électronique et de la métallurgie. Est également utilisé comme flux de nettoyage, substance aromatique, expectorant dans un traitement contre la toux et agent acidifiant systémique. Il est souvent utilisé comme électrolyte dans les batteries au carbone-zinc. Il est utilisé dans les industries du cuir pour la teinture, le tannage, l’impression textile et le lustrage du coton.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’ammoniac liquide et l’acétone. Insoluble dans l’éther diéthylique et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec le nitrate d’argent et les puissants agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium chloride |
| Point de fusion | 340°C (sublimation) |
| Quantité | 1000 g |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.642 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Densité | 1.53 |
| Formule linéaire | NH4Cl |
| Beilstein | 4371014 |
| Merck Index | 14,509 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ammonium chloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride
RUO– À des fins de recherche uniquement