Learn More
Chlorure d’ammonium, 98+ %
Code produit 11447227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447227 5000 g 5000g
11437227 250 g 250g
11314609 500 g 500g
11427227 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11447227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15000.0I
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 12125-02-9 | ClH4N | 53,49 g/mole
Le chlorure d’ammonium est couramment utilisé comme solution tampon. Il est utilisé dans la fabrication de feux d’artifices, d’explosifs de sécurité et de fumigènes. Il est utilisé pour contrôler les niveaux de pH dans les produits chimiques, produire du carbonate de sodium, comme engrais, ainsi que dans les domaines de l’électronique et de la métallurgie. Est également utilisé comme flux de nettoyage, substance aromatique, expectorant dans un traitement contre la toux et agent acidifiant systémique. Il est souvent utilisé comme électrolyte dans les batteries au carbone-zinc. Il est employé dans les industries du cuir pour la teinture, le tannage, l’impression textile et le lustrage du coton.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le chlorure d’ammonium est couramment utilisé comme solution tampon. Il est utilisé dans la fabrication de feux d’artifices, d’explosifs de sécurité et de fumigènes. Il est utilisé pour contrôler les niveaux de pH dans les produits chimiques, produire du carbonate de sodium, comme engrais, ainsi que dans les domaines de l’électronique et de la métallurgie. Est également utilisé comme flux de nettoyage, substance aromatique, expectorant dans un traitement contre la toux et agent acidifiant systémique. Il est souvent utilisé comme électrolyte dans les batteries au carbone-zinc. Il est utilisé dans les industries du cuir pour la teinture, le tannage, l’impression textile et le lustrage du coton.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’ammoniac liquide et l’acétone. Insoluble dans l’éther diéthylique et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec le nitrate d’argent et les puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium chloride
Point de fusion 340°C (sublimation)
Quantité 5000 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.642
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.53
Formule linéaire NH4Cl
Beilstein 4371014
Merck Index 14,509
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,liquid ammonia and acetone. Insoluble in diethyl ether and ethyl acetate.
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Poids de la formule 53.49
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride
RUO– À des fins de recherche uniquement