Learn More
Chlorure d’ammonium, 99,5 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10296920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Plastic bottle
Récipient en plastique
Tambour en fibres
Conditionnement:
1kg
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10296920 1 kg Flacon en plastique 1kg
10676052 500 g Plastic bottle 500g
10389133 5 kg Récipient en plastique 5kg
10135403 25 kg Tambour en fibres 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10296920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199970010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.65€
    71.50€ / 1kg
    Économisez 2.15€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium chloride
Point de fusion 340.0°C
Couleur Blanc
pH 4.5 to 5.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire NH3·HCl
Fieser 15,13
Merck Index 15, 506
Informations sur la solubilité Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone, ether and, ethyl acetate
SMILES N.Cl
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Poids de la formule 53.49
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.5200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.