Learn More
Chlorure d’ammonium, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11301749 2 kg 2kg
11391739 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11301749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012361.A3
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
It act as a buffer, as a flux in galvanizing steel sheet. It is used in batteries, to clean soldering irons, analytical lab reagent, in washing powders, electroplating, lustering cotton.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium chloride
Point de fusion 340° (sublimation)
Forme physique Granulaire
Quantité 2 kg
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.642
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Granular
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min.
Densité 1.53
Informations sur la solubilité Soluble in liquid ammonia,acetone,hydrazine,alcohol. Insoluble in diethyl ether,ethyl acetate.
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Poids de la formule 53.49
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium chloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride