Learn More
Chlorure d’ammonium, 99,6 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10404711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Conditionnement Dimensione della confezione
10404711 1 kg Flacon en plastique 1kg
10444505 500 g Flacon en plastique 500g
10063773 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10404711 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423280010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.75€
    64.65€ / 1kg
    Économisez 12.10€
    15% de réduction
Visualizza tutte le promozioni
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Specifica
Nom chimique ou matériau Ammonium chloride
Point de fusion 340.0°C
Couleur Blanc
pH 4.5 to 5.5 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.01% max
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Densité 1.5200g/mL
Formule linéaire NH3·HCl
Fieser 15,13
Merck Index 15, 506
Informations sur la solubilité Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone, ether and, ethyl acetate
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Poids de la formule 53.49
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Réactif ACS
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium chloride
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consigli di prudenza
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.