Learn More
Chlorure d’ammonium, 99,6 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10444505 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10444505 500 g Flacon en plastique 500g
10404711 1 kg Flacon en plastique 1kg
10063773 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10444505 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423285000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.20€
    42.65€ / 500g
    Économisez 7.55€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium chloride
Point de fusion 340.0°C
Couleur Blanc
pH 4.5 to 5.5 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.01% max
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Densité 1.5200g/mL
Formule linéaire NH3·HCl
Fieser 15,13
Merck Index 15, 506
Informations sur la solubilité Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone, ether and, ethyl acetate
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Poids de la formule 53.49
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Réactif ACS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium chloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.