Learn More
Chlorure d’ammonium, 99 % +, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10785701 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10785701 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10785701 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/3880/60
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Point de fusion 340 °C
CAS 12125-02-9
Couleur Blanc
pH 5
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire ClH4N
Numéro MDL MFCD00011420
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
Poids de la formule 53,49g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1,3 Mbar 160
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.