Learn More
Chlorure d’ammonium, + de 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10215410 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10215410 25 g Bouteille en plastique 25g
10255360 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10266873 5 kg Récipient en plastique 5kg
10276873 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10215410 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 123340250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.55€
    24.65€ / 25g
    Économisez 3.90€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Chlorure d’ammonium, 99 % et plus, H4ClN, numéro CAS-12125-02-9, amchlor, ammonérique, chlorure d’ammonium, chlorure d’ammonium, chlorure d’ammonium NH4 cl, chlorure d’ammonium, muriate d’ammonium, darammon, sal ammoniac, salmiac, 1 kg, 99 % min. (argentométrie), CHEBI : 31206, blanc, 1,5200 g/ml, 235-186-4, 15,13, 53,49, pure
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium chloride
Point de fusion 340.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Quantité 25 g
Conditionnement Bouteille en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Densité 1.5200g/mL
Formule linéaire NH3·HCl
Fieser 15,13
Merck Index 15, 506
Informations sur la solubilité Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone,ether and,ethyl acetate
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Poids de la formule 53.49
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.