Learn More
Chlorure d’ammonium, + de 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium chloride |
| Point de fusion | 340.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline et morceaux |
| Quantité | 25 kg |
| Conditionnement | Tambour en fibre |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Argentometry) |
| Densité | 1.5200g/mL |
| Formule linéaire | NH3·HCl |
| Fieser | 15,13 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ammonium chloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.