Learn More
Chlorure d’ammonium, ACS, 99,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309337
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309337 1 kg 1kg
11319337 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040193.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
Ammonium Chloride is commonly used as a buffer solution. It is used in the manufacturing of fireworks, safety explosives and smokes. It is used to control pH levels in chemicals, to produce sodium carbonate, as a fertilizer, in electronics and in metallurgy. Also used as a flux for cleaning, as a flavoring agent, as an expectorant in cough medicine and as a systemic acidifying agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium chloride
Point de fusion 340°C (Sublimation)
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min
Informations sur la solubilité Soluble in liquid ammonia,acetone,hydrazine and alcohol. Insoluble in diethyl ether and ethyl acetate.
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Poids de la formule 53.49
Qualité Réactif ACS
Indice de réfraction 1.642
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.53
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride