Learn More
Chlorure d’ammonium, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit 10060030 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
2kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10060030 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10213900 2 kg Récipient de poudre en plastique 2kg
10151750 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10060030 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/3920/53
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
H4ClN, numéro CAS-12125-02-9, 5 kg, blanc, 53,49 g/mol, 340°C, 11420, fût en plastique, solide, 1,3 mbar 160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC chlorure d’ammonium
SMILES N.Cl
Spécification
Point de fusion 340 °C
Couleur Blanc
pH 5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 53,49g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1,3 Mbar 160
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.