Learn More
Le chlorure d’ammonium, certifié AR, pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit 10070030 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10070030 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10070030 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/3920/60
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Point de fusion 340 °C
CAS 12125-02-9
Couleur Blanc
pH 5
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire ClH4N
Numéro MDL MFCD00011420
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
Poids de la formule 53,49g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1,3 Mbar 160
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.