Learn More
Chlorure d’ammonium, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Chloride |
| Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | NH4Cl |
| Beilstein | 4371014 |
| SMILES | N.Cl |
| Nom IUPAC | chlorure d’azanium |
| Poids de la formule | 53,49g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥ 99,5 % |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium chloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.