Description
- Produits de qualité de base, compatibilité testée pour des applications spécifiques de sciences de la vie telles que la biologie moléculaire ou la culture cellulaire.
Specifications
Specifications
| pH | 4.5 - 5.5 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 6 x 1 kg |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Qualité | Réactif |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |