Learn More
Dibase citrate d’ammonium, Solstice
Code produit 15660910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15660910 500 g 500g
15650910 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15660910 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 09831500G
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 3012-65-5
Formule moléculaire C6H14N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 226.19
Numéro MDL MFCD00013068
Clé InChI YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
CID PubChem 13710713
ChEBI CHEBI:63076
SMILES [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Citrate Dibasic
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Beilstein 4925760
Nom IUPAC diammonium 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate
Poids de la formule 226,18g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (T)
Qualité ACS/certifié pur
Résidus après l’allumage ≤ 0,01 % (sous forme de SO4)
Densité Densité de vapeur : 1,8 (par rapport à l’air)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium citrate dibasic
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium citrate dibasic