Learn More
Phosphate de cobalt(II) d’ammonium, anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429997 50 g 50g
11439997 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22934.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14590-13-7 | CoH4NO4P | 171.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14590-13-7
Formule moléculaire CoH4NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 171.94
Numéro MDL MFCD02683100
Clé InChI FCXHHGTWMFGYPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ammonium cobaltous phosphate, ammonium cobalt ii phosphate, ammonium cobalt phosphate, kobaltammoniumphosphat, acmc-20alt0, ammonium cobalt orthophosphate, azanium cobalt 2+ phosphate, phosphoric acid, ammonium cobalt 2+ salt 1:1:1, ammonium cobalt ii phosphate, anhydrous, phosphoric acid,ammonium cobalt 2+ salt 1:1:1
CID PubChem 167120
Nom IUPAC λ²-cobalt(2+) ammonium phosphate
SMILES [NH4+].[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium cobalt(II) phosphate
Note relative au nom anhydrous
Quantité 50 g
Formule linéaire NH4CoPO4
Merck Index 14,513
Poids de la formule 171.94
Pourcentage de pureté 98%