Learn More
Chlorure de cuivre(II) d’ammonium dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 15610-76-1 |
| Couleur | Bleu |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | Cl4CuH10N2 |
| Numéro MDL | 150384 |
| Clé InChI | WQYWQSRBKOZAEF-UHFFFAOYSA-N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 243.44 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium copper(II) chloride dihydrate