Learn More
Sulfate de cuivre(II) d’ammonium hexahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435233 250 g 250g
11425233 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435233 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12834.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13587-26-3 | (NH4)2Cu(SO4)2·6H2O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13587-26-3
Formule moléculaire (NH4)2Cu(SO4)2·6H2O
Numéro MDL MFCD00150440
Synonyme Cupric ammonium sulfate
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium copper(II) sulfate hexahydrate
Quantité 250 g
Poids de la formule 399.83 (291.75 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%