Learn More
Hach Lange™ Tests de cuve à l’ammonium
Click to view available options
Plage:
0 à 12 mg/l NH4-N
2 à 47 mg/l NH4-N
47 à 130 mg/l NH4-N
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1 |
| Nbre de tests | 25 |
| Plage | 2 à 47 mg/l NH4-N |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
| Méthode de test | Bleu indophénol |
| Type | Test de cuve à l’ammonium |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium, Sample cuvette
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium salicylate, Sodium hydroxide; caustic soda