Learn More
Dichromate d’ammonium, + de 99,5 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 12695157 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12695157 1 kg 1kg
12675157 250 g 250g
12685157 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 12695157 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/4420/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 7789-09-5
Formule moléculaire Cr2H8N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 252.06
Numéro MDL 10879
Clé InChI JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Spécification
Point de fusion 170°C
Couleur Orange
pH 3 to 4
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 252.07g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique