Learn More
Dichromate d’ammonium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12183761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12183761 500 g Flacon en plastique 500g
12173761 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 12183761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446925000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.95€
    80.60€ / 500g
    Économisez 5.35€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7789-09-5 | H8Cr2N2O7 | 252.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-09-5
Formule moléculaire H8Cr2N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 252.07
Clé InChI JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Synonyme ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
CID PubChem 24600
Nom IUPAC diazanium ; oxydo-(oxydo(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium dichromate
Point de fusion 170.0°C
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (NH4)2Cr2O7
Merck Index 15,512
Informations sur la solubilité Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 252.07
Qualité Réactif ACS