Learn More
Phosphate de dihydrogène d’ammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488136 500 g 500g
11498136 2500 g 2500g
11408146 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15283.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115.03 g/mol
Ammonium dihydrogen phosphate is widely utilized as a fertilizer, which provides phosphorous and nitrogen for plants. It is used as a dry fire extinguisher. It is a well known nonlinear optical material for various optoelectronic applications. It is also used in an emerald green, amethyst and aquamarine crystal growing box kit for children.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de dihydrogène d’ammonium est généralement utilisé comme engrais. Il apporte du phosphore et de l’azote aux plantes. Il est utilisé comme extincteur à sec. Il s’agit d’un matériau optique non linéaire dont l’utilisation dans diverses applications optoélectroniques est bien connue. Il est également utilisé dans les kits de création de cristaux d’émeraude, d’améthyste et d’aigue-marine pour les enfants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et l’hypochlorite de sodium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-76-1
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium dihydrogen phosphate
Point de fusion 198°C to 204°C
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Densité 1.803
Merck Index 14,543
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone.
Nom IUPAC Dihydrogènophosphate d’azanium
Poids de la formule 115.03
Pourcentage de pureté 98%