Learn More
Phosphate de dihydrogène d’ammonium, 99,999 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11904301 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11904301 100 g Flacon en plastique 100g
11994291 25 g Flacon en plastique 25g
11914301 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11904301 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436791000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-76-1
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
Nom IUPAC Phosphate de dihydrogène d’ammonium
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium dihydrogen phosphate
Point de fusion 190.0°C
Couleur Blanc ou incolore
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire NH4H2PO4
Merck Index 15,541
Informations sur la solubilité Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone
Poids de la formule 115.03
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces