Learn More
Phosphate de dihydrogène d’ammonium, 99,999 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium dihydrogen phosphate |
| Point de fusion | 190.0°C |
| Couleur | Blanc ou incolore |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 25 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
| Formule linéaire | NH4H2PO4 |
| Merck Index | 15,541 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone |
| Afficher plus |