Learn More
Phosphate de dihydrogène d’ammonium, + de 99 %, pour analyses, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10082910 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10082910 1 kg Flacon en plastique 1kg
10742051 250 g Flacon en plastique 250g
10063953 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
15199213 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10082910 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201830010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.65€
    81.30€ / 1kg
    Économisez 5.35€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-76-1
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
Nom IUPAC phosphate de dihydrogène d’azanium
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium dihydrogen phosphate
Point de fusion 190.0°C
Couleur Blanc
pH 4 to 4.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Solide cristallin
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Densité 1.8g/mL
Formule linéaire NH4H2PO4
Merck Index 15,541
Informations sur la solubilité Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone
Poids de la formule 115.03
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique