Learn More
Phosphate de dihydrogène d’ammonium, 99 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 12635087 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12635087 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12635087 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 447382500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    229.65€ / 250g
    Économisez 43.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium dihydrogen phosphate
Point de fusion 190.0°C
CAS 7722-76-1
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire H6NO4P
Formule linéaire NH4H2PO4
Numéro MDL MFCD00003396
Merck Index 15,541
Synonyme ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OP(O)(O)=O
Nom IUPAC phosphate de dihydrogène d’azanium
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
Poids de la formule 115.03
Pourcentage de pureté 99%
Qualité HPLC