Learn More
Disulfate ferrique d'ammonium dodécahydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium iron(III) disulfate dodecahydrate |
| CAS | 7783-83-7 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | Fe . H4 N . 12 H2 O . 2 O4 S |
| Synonyme | Sulfuric acid, ammonium iron(3+) salt (2:1:1), dodecahydrate (8CI,9CI), Ammonium ferric disulfate dodecahydrate, Ammonium ferric sulfate dodecahydrate, Ammonium iron disulfate dodecahydrate, Ammonium iron sulfate ((NH4)Fe(SO4)2) dodecahydrate, Ammonium ir |
| Formule InChI | InChI=1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3 |
| SMILES | [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | disulfate d’azanium de fer(3+) dodécahydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 482.192 |
| Poids de la formule | 482 |