Learn More
Fluorure d’ammonium - mélange d’acide fluorhydrique, Honeywell™
Code produit 15713958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5 l
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15713958 2,5 l 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15713958 Fournisseur Fluka Code fournisseur 40207H2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    98.71€ / 2.5L
    Économisez 6.29€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Qualité semi-conducteur, AF 875-125, mélange de gravure (Honeywell 17621)
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 1341-49-7, 12125-01-8, 7732-18-5
Point d’ébullition 100°C
% min. CAS ≥10.00%, ≥20.00%, ≥50.00%
% max. CAS <20.00%, <30.00%, <70.00%
Notes de qualité de la pureté Semiconductor grade reagent
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 2,5 l
Forme physique Liquide, transparent
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium fluoride - hydrofluoric acid mixture
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium fluoride, ammonium bifluoride