Learn More
Fluorure d’ammonium - mélange d’acide fluorhydrique, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals ProduitsDescription
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
| CAS | 1341-49-7, 12125-01-8, 7732-18-5 |
| Point d’ébullition | 100°C |
| % min. CAS | ≥10.00%, ≥20.00%, ≥50.00% |
| % max. CAS | <20.00%, <30.00%, <70.00% |
| Notes de qualité de la pureté | Semiconductor grade reagent |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Quantité | 2,5 l |
| Forme physique | Liquide, transparent |