Learn More
Solution de fluorure d’ammonium, Honeywell™
Code produit 16606173 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 l
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16606173 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16606173 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 40208H5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Qualité semi-conducteur (Honeywell 17767)
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 12125-01-8, 7732-18-5
Point d’ébullition > 100°C (1.013 hPa)
% min. CAS ≥30.00%, ≥50.00%
% max. CAS <50.00%, <70.00%
Notes de qualité de la pureté Semiconductor grade reagent
Numéro MDL MFCD00011423
Poids moléculaire (g/mol) 37.04
Conditionnement Boîte en plastique
Quantité 5 l
Forme physique Liquide