Learn More
Formiate d’ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10203230 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10203230 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10203230 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/5080/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 115°C
CAS 540-69-2
Couleur Blanc
pH 6.0 to 7.0
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire CH5NO2
Numéro MDL 13103
Clé InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC=O
Nom IUPAC formic acid amine
Poids moléculaire (g/mol) 63.06
Poids de la formule 63.06g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium formate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.