Learn More
Ammonium Formate, pour HPLC, Solstice
Code produit 15671580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15671580 250 g 250g
15681580 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15671580 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 17843250G
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Pour HPLC, ≥99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-69-2
Formule moléculaire CH5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 63.056
Numéro MDL MFCD00013103
Clé InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
CID PubChem 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Nom IUPAC azanium ; formiate
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Formate
Quantité 250 g
Formule linéaire HCO2NH4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau 0,1 g/mL à 25 °C
Poids de la formule 63,06g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Densité 1,26 g/mL à 25 °C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium formate