Learn More
Ammonium Formate, pour HPLC, Solstice
Code produit 15681580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15681580 50 g 50g
15671580 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15681580 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 1784350G
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Pour HPLC, ≥99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-69-2
Formule moléculaire CH5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 63.056
Numéro MDL MFCD00013103
Clé InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formiate d’ammonium, acide formique, sel d’ammonium, formiated'ammonium, formiate d’azanium, acide formique, sel d’ammonium 1:1, mravencan amonny tchèque, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
CID PubChem 2723923
ChEBI CHEBI : 63050
Nom IUPAC azanium ; formiate
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Formiate d’ammonium
Quantité 50 g
Formule linéaire HCO2NH4
Numéro UN NONH pour tous les modes de transport
Beilstein 3625095
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau 0,1 g/mL à 25 °C
Poids de la formule 63,06g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Densité 1,26 g/mL à 25 °C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium formate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium formate