Learn More
Formate ammonium, pour LC-MS, Solstice
Code produit 15635830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15635830 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15635830 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 5567450G
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Additif éluant pour LC-MS
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium formate
CAS 540-69-2
Quantité 50 g
Formule moléculaire CH5NO2
Formule linéaire HCO2NH4
Numéro MDL MFCD00013103
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Synonyme ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
Clé InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Nom IUPAC azanium ; formiate
Poids moléculaire (g/mol) 63.056
CID PubChem 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Poids de la formule 63,06g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (calculé sur la substance sèche, NT)
Densité 1,26 g/mL à 25 °C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium formate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium formate