Learn More
Ammonium Formate, LC-MS Ultra, Solstice
Code produit 15681400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15681400 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15681400 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 1426625G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Ajouter au panier
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, additif d’éluant pour UHPLC-MS
  • Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
  • Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
  • Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
  • Bruit de fond MS extrêmement faible
  • Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Formate
CAS 540-69-2
Quantité 25 g
Formule moléculaire CH5NO2
Formule linéaire HCO2NH4
Numéro MDL MFCD00013103
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Synonyme ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
Clé InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Nom IUPAC azanium ; formiate
Poids moléculaire (g/mol) 63.056
CID PubChem 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Poids de la formule 63,06g/mol
Qualité LC-MS Ultra
Densité 1,26 g/mL à 25 °C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium formate