Learn More
Hexachloroosmate(IV) d’ammonium, 99,99 %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11914361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11914361 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11914361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    162.65€ / 1g
    Économisez 26.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hexachloroosmate(IV)
Point de fusion 170.0°C
CAS 12125-08-5
Couleur Noir à rouge
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule moléculaire Cl6H8N2Os
Formule linéaire (NH4)2OsCl6
Numéro MDL MFCD00010883
Merck Index 15,533
Synonyme ammonium hexachloroosmate iv, nh4 2oscl6, osmium iv-ammonium chloride, diazanium;hexachloroosmium 2-, diammonium hexachloroosmiumdiuide, ammonium hexachloroosmiate iv , premion
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Clé InChI JRHMYOOMZKAPKT-UHFFFAOYSA-J
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Os+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC Diazanium ; hexachloro-osmium(2-)
Poids moléculaire (g/mol) 439.00
CID PubChem 11729867
Poids de la formule 439.02
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium Hexachloroosmate(IV)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.