Learn More
Hexachloroosmate(IV) d’ammonium, Premion™, 99,99 % (base métallique), Os 42,8 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.50g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346957 1 g 1g
11326957 0.5 g 0.50g
11336957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11346957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010823.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12125-08-5 | Cl6H8N2Os | 439.00 g/mol
Ammonium hexachloroosmate(IV) is suitable for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-08-5
Formule moléculaire Cl6H8N2Os
Poids moléculaire (g/mol) 439.00
Numéro MDL MFCD00010883
Clé InChI JRHMYOOMZKAPKT-UHFFFAOYSA-J
Synonyme ammonium hexachloroosmate iv, nh4 2oscl6, osmium iv-ammonium chloride, diazanium;hexachloroosmium 2-, diammonium hexachloroosmiumdiuide, ammonium hexachloroosmiate iv , premion
CID PubChem 11729867
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Os+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hexachloroosmate(IV)
Point de fusion 170°C (sublimation)
Couleur Marron à noir
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 2.9 g/mL
Formule linéaire (NH4)2OsCl6
Merck Index 14,536
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC Diazanium ; hexachloro-osmium(2-)
Poids de la formule 438.99
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Os 42.8% min.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hexachloroosmiate(IV)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hexachloroosmiate(IV)