Learn More
Hexachloropalladate(IV) d’ammonium, 99,9 % (base métallique), Pd 29 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361678 10 g 10g
11351678 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361678 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011042.09
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19168-23-1 | Cl6H8N2Pd | 355.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19168-23-1
Formule moléculaire Cl6H8N2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 355.20
Numéro MDL MFCD00015959
Clé InChI AZUQNARGWZAFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme ammonium hexachloropalladate iv, ammonium hexachloropalladate, diammonium hexachloropalladate, diammonium hexachloropalladate 2-, ccris 7829, hexachloropalladate 2-diammonium, ammonium chloropalladate nh4 2pdcl6, palladate 2-, hexachloro-, diammonium, oc-6-11, palladate 2-, hexachloro-, diammonium, epitope id:151517
CID PubChem 62732
ChEBI CHEBI:60124
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hexachloropalladate(IV)
Couleur Rouge à orange
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 2.42 g/mL
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC diazanium;hexachloropalladium(2-)
Poids de la formule 355.2
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 29%