Learn More
Hydrate d’hexachlororhodate(III) d’ammonium, Premion™, 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331858 1 g 1g
11311858 0.25 g 0.25g
11321858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11331858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011812.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15336-18-2 | Cl6H12N3Rh | 369.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15336-18-2
Formule moléculaire Cl6H12N3Rh
Poids moléculaire (g/mol) 369.72
Numéro MDL MFCD00003394
Clé InChI QNMMDVLCBKRUJU-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ammonium hexachlororhodate iii, triammonium hexachlororhodate, triammonium hexachlororhodate 3-, epitope id:151523, rhodium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridorhodate 3-, ammonium hexachloridorhodate iii, ammonium hexachlororhodate iii , reagent grade
CID PubChem 16211509
ChEBI CHEBI:60128
Nom IUPAC triazanium ; hexachlororhodium(3-)
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh+7](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Rouge
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 369.74 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion