Learn More
Hydrate d’hexacyanoferrate(II) d’ammonium, ≥ 92,0 % de base anhydre (RT), Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Hexacyanoferrate(II) Hydrate |
| Couleur | Vert à blanc |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | (NH4)4[Fe(CN)6] · xH2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 284.10g/mol (anhydrous basis) |
| Pourcentage de pureté | ≥92.0% anhydrous basis (RT) |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Aspect | Powder |