Learn More
Hydrate d’hexacyanoferrate(II) d’ammonium, ≥ 92,0 % de base anhydre (RT), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15620910 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15620910 50 g Flacon poly 50g
15610910 250 g Flacon poly 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15620910 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 0981050G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Réactif de test ponctuel, pour la détermination du Ca, ≥ 92,0 % de base anhydre (RT), ≤ 15 % d’eau
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14481-29-9
Formule moléculaire C6H16FeN10
Poids moléculaire (g/mol) 284.109
Numéro MDL MFCD00149957
Clé InChI ZXQVPEBHZMCRMC-UHFFFAOYSA-R
Synonyme ammonium ferrocyanide, ammonium hexacyanoferrate ii, ammoniumferrocyanid, tetraammonium ferrocyanide, ammonium hexacyanoferrate 4-, tetraammonium hexacyanidoferrate, ammonium hexacyanidoferrate ii, ammonium hexacyanidoferrate 4-, nh4 4 fe cn 6
CID PubChem 17756740
Nom IUPAC tetraazanium;fer(2+);hexacyanure
SMILES [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[Fe+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium Hexacyanoferrate(Ii) Hydrate
Couleur Vert à blanc
Quantité 50 g
Formule linéaire (NH4)4[Fe(CN)6] · xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 284.10g/mol (anhydrous basis)
Pourcentage de pureté ≥92.0% anhydrous basis (RT)
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder