Learn More
Hexafluorophosphate d’ammonium, pur à 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Ammonium hexafluorophosphate |
| Point de fusion | 198°C |
| Note relative au nom | 99.5% |
| Couleur | Blanc à beige |
| Forme physique | Poudre ou aiguilles cristallines |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Gravité spécifique | 2.18 |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Densité | 2.1800g/mL |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium hexafluorophosphate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.