Learn More
Ammonium Hexafluorophosphate, Honeywell Fluka™
Product Code. 15640910 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15640910 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15640910 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 0982025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
≥98.0% (as NH4PF6, gravimetric)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium Hexafluorophosphate
CAS 16941-11-0
Quantité 25 g
Formule moléculaire F6H4NP
Formule linéaire NH4PF6
Numéro MDL MFCD00064642
Numéro UN 3260
Synonyme ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
Informations sur la solubilité Soluble in water , 50mg/mL
Clé InChI NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
SMILES [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Nom IUPAC azanium;hexafluorophosphate
Poids moléculaire (g/mol) 163.003
CID PubChem 9793912
Poids de la formule 163g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (as NH4PF6)
Densité 2.18g/mL at 25°C