Learn More
Hexafluorophosphate d'ammonium, TRC
Code produit 30339436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339436 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6340255G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Hexafluorophosphate
CAS 16941-11-0
Quantité 5 g
Formule moléculaire F6H4NP
Synonyme Hexafluoro-phosphate(1-) Ammonium, Ammonium Hexafluorophosphate, Ammonium Hexafluorophosphate(1-), NSC 403554, NSC 407930
Formule InChI InChI=1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
SMILES [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Nom IUPAC azanium ; hexafluorophosphate
Poids moléculaire (g/mol) 163
Poids de la formule 162.9986