Learn More
Hexafluorophosphate d'ammonium, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Hexafluorophosphate |
| CAS | 16941-11-0 |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | F6H4NP |
| Synonyme | Hexafluoro-phosphate(1-) Ammonium, Ammonium Hexafluorophosphate, Ammonium Hexafluorophosphate(1-), NSC 403554, NSC 407930 |
| Formule InChI | InChI=1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1 |
| SMILES | [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| Nom IUPAC | azanium ; hexafluorophosphate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163 |
| Poids de la formule | 162.9986 |