Learn More
Hexafluorosilicate d’ammonium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10352500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10352500 10 g Flacon en verre 10g
10312550 50 g Flacon en verre 50g
10391230 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10352500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 194000100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16919-19-0 | H8F6N2Si | 178.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16919-19-0
Formule moléculaire H8F6N2Si
Poids moléculaire (g/mol) 178.15
Clé InChI ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Synonyme ammonium hexafluorosilicate, ammonium fluosilicate, ammonium fluorosilicate, ammonium silicofluoride, cryptohalite, caswell no. 043, diammonium fluosilicate, diammonium fluorosilicate, ammonium silicon fluoride, diammonium hexafluorosilicate
CID PubChem 28145
Nom IUPAC diazanium ; hexafluorosilicon(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hexafluorosilicate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire (NH4)2SiF6
Merck Index 15,524
Informations sur la solubilité Solubility in water: 18.6 g/100mL (17°C).
Poids de la formule 178.15
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.01
Densité 2.0100g/mL