Learn More
Carbonate d’hydrogène d’ammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448497 500 g 500g
11458497 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18566.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le bicarbonate d’ammonium est un réactif couramment utilisé dans les procédures industrielles et de recherche. Il fait office de tampon dans la lyophilisation et la désorption laser assistée par matrice. Il est également utilisé pour la digestion in-gel des protéines par la trypsine et dans l’analyse par spectrométrie de masse MALDI des protéines. Il est par ailleurs employé pour fabriquer d’autres composés d’ammonium, dans la transformation des aliments et autres usages. Le bicarbonate d’ammonium peut être utilisé pour étudier les tampons biologiques. Il a aussi fait l’objet d’une étude qui a démontré que les sels de bicarbonate d’ammonium, qui peuvent être régénérés à l’aide d’une chaleur résiduelle à basse température, peuvent également produire une tension suffisante pour générer du gaz d’hydrogène dans des cellules d’électrolyse microbiennes à rétro-dialyse. Il a également été utilisé dans une étude qui a permis de développer une méthode rapide et sensible pour déterminer simultanément des colorants soudanais dans les échantillons alimentaires à l’aide de la chromatographie micellaire électrocinétique à remplissage partiel et de la spectrométrie de masse.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants, des acides et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-33-7
Formule moléculaire CH5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 79.06
Numéro MDL MFCD00012138
Clé InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
CID PubChem 14013
Nom IUPAC azanium ; hydrogénocarbonate
SMILES N.OC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hydrogen carbonate
Point de fusion ∼60°C (decomposition)
Quantité 500 g
Odeur Like Ammonia
Densité 1.586
Beilstein 4329606
Merck Index 14,497
Informations sur la solubilité Soluble in water (220mg/ml at 20°C). Insoluble in alcohol,ethanol,benzene,and acetone.
Poids de la formule 79.06
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hydrogen carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, monoammonium salt