Learn More
Carbonate d’hydrogène d’ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10795701 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10795701 250 g 250g
10141800 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10795701 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/5160/50
Quantité Prix
1 34.40€ / 250g
10 18.54€ / 250g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ammonium Hydrogen Carbonate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-33-7
Formule moléculaire CH5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 79.06
Numéro MDL MFCD00012138
Clé InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC carbonic acid amine
SMILES N.OC(O)=O
Spécification
Point de fusion 105°C
Couleur Blanc
pH 8
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Poids de la formule 79.06g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 67 hPa at 20°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium bicarbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.